Tisk…
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]aniline
OR1996-250MG OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA 4140 CZK
APOSOR1996-250MG APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220.32 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202972
CAS číslo: 387358-44-3