Tisk…
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1995-1G OR1995-5G
APOSOR1995-1GEA 3060 CZK
APOSOR1995-1G APOSOR1995-5G
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657778
CAS číslo: 223575-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III