Tisk…
p-Tolyl chloroformate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 1660 CZK
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 99,5 °C/20mmHg
Hustota: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013255
CAS číslo: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II