Tisk…
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
OR1990-25G
APOSOR1990-25GEA 2480 CZK
APOSOR1990-25G
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,1531 g/mol
Bod varu: 76…78 °C
Hustota: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239506
CAS číslo: 25662-28-6