Tisk…
N-Boc-4-piperidineethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 2780 CZK
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₃
Bod varu: 120…150 °C/0,5mmHg
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427086
CAS číslo: 89151-44-0