Tisk…
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1988-25G OR1988-5G OR1988-1G
APOSOR1988-25GEA 2320 CZK
APOSOR1988-25G APOSOR1988-5G APOSOR1988-1G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Bod tání: 276 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00023267
CAS číslo: 6299-87-2