Tisk…
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1978-1G OR1978-5G OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA 662 CZK
APOSOR1978-1G APOSOR1978-5G APOSOR1978-10G
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056208
CAS číslo: 56051-32-2