Tisk…
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR1969-5G
APOSOR1969-5GEA 2570 CZK
APOSOR1969-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 174…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01693715
CAS číslo: 5591-70-8