1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
OR1967-250G
OR1967-500G
OR1967-1KG
APOSOR1967-250GEA
1580
CZK
APOSOR1967-250G
APOSOR1967-500G
APOSOR1967-1KG
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Vzorec:
C₉H₁₆N₂ MW: 152,24 g/mol Bod varu: 80…83 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 1,018 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006930 CAS číslo: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 UN: 3267 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...