Tisk…
5-Bromo-2-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 3940 CZK
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00691506
CAS číslo: 223463-13-6