Tisk…
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 1580 CZK
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Bod varu: 196 °C
Bod tání: 63…67 °C
Hustota: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000600
CAS číslo: 106-39-8
EINECS: 203-392-3