1-Butyne
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR19587-100G
OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA
13230
CZK
APOSOR19587-100G
APOSOR19587-25G
1-Butyne
1-Butyne
Vzorec:
C₄H₆ MW: 54,09 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
107-00-6 UN: 2452 ADR: 2.1, |