Tisk…
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19583-25G OR19583-5G
APOSOR19583-25GEA 5630 CZK
APOSOR19583-25G APOSOR19583-5G
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₂H₇N₃O₂
Bod tání: 202…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004981
CAS číslo: 4199-88-6