Tisk…
L(+)-α-Phenylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 705 CZK
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Phenylglycine 97%
L(+)-α-Phenylglycine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064403
CAS číslo: 2935-35-5