Tisk…
2,4-Dimethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 992 CZK
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimethylbenzoic acid
2,4-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 267 °C
Bod tání: 124…126 °C
Bod vzplanutí: 154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002480
CAS číslo: 611-01-8
EINECS: 210-246-2