(S)-Glycidyl trityl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR19556-100G
OR19556-25G
APOSOR19556-100GEA
2160
CZK
APOSOR19556-100G
APOSOR19556-25G
(S)-Glycidyl trityl ether 98%
(S)-Glycidyl trityl ether
Vzorec:
C₂₂H₂₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00273373 CAS číslo: 129940-50-7 |