Tisk…
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 1240 CZK
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054502
CAS číslo: 23243-68-7