Terephthalonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
OR19552-500G
APOSOR19552-500GEA
2150
CZK
APOSOR19552-500G
Terephthalonitrile 95%
Terephthalonitrile
Vzorec:
C₈H₄N₂ MW: 128,13 g/mol Bod tání: 221…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001810 CAS číslo: 623-26-7 EINECS: 210-783-2 |