Tisk…
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 1240 CZK
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Bod varu: 95…98 °C/19mmHg
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008456
CAS číslo: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II