Tisk…
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19549-1G OR19549-250MG OR19549-5G
APOSOR19549-1GEA 2400 CZK
APOSOR19549-1G APOSOR19549-250MG APOSOR19549-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 213…216 °C
Hustota: 0,978 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201195
CAS číslo: 24743-14-4