Tisk…
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19545-5G OR19545-1G
APOSOR19545-5GEA 14880 CZK
APOSOR19545-5G APOSOR19545-1G
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Bod tání: 260…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196046
CAS číslo: 16681-70-2