Tisk…
3,4-Xylidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dimethylaniline, 4-Amino-o-xylene
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 8700 CZK
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xylidine 97%
3,4-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121.18
Bod varu: 226…228 °C
Bod tání: 48…52 °C
Hustota: 1.076 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007810
CAS číslo: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217