Tisk…
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-6-nitro-1,3-benzodioxole
OR19538-1G OR19538-500MG OR19538-5G
APOSOR19538-1GEA 1950 CZK
APOSOR19538-1G APOSOR19538-500MG APOSOR19538-5G
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00184722
CAS číslo: 64993-07-3