Tisk…
2,7-Dibromonaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19537-10G OR19537-5G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 1740 CZK
APOSOR19537-10G APOSOR19537-5G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaphthalene 98%
2,7-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Bod tání: 139…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238580
CAS číslo: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III