Tisk…
4-Bromotetrahydropyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromooxane, 4-Bromotetrahydro-2H-pyran
OR19531-5G OR19531-1G OR19531-25G
APOSOR19531-5GEA 1540 CZK
APOSOR19531-5G APOSOR19531-1G APOSOR19531-25G
4-Bromotetrahydropyran 97%
4-Bromotetrahydropyran
Vzorec: C₅H₉BrO
MW: 165,0300 g/mol
Hustota: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71,1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371501
CAS číslo: 25637-16-5