1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dichlorobromobenzene
OR19527-100G
OR19527-250G
OR19527-25G
OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA
1290
CZK
APOSOR19527-100G
APOSOR19527-250G
APOSOR19527-25G
APOSOR19527-1KG
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225.9 Bod varu: 232 °C Bod tání: 73…77 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000584 CAS číslo: 19752-55-7 EINECS: 243-270-7 |