Tisk…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 1410 CZK
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008062
CAS číslo: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5