Tisk…
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19500-1G OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA 1660 CZK
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036210
CAS číslo: 396092-82-3