Tisk…
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19496-5ML OR19496-1ML
APOSOR19496-5MLEA 5890 CZK
APOSOR19496-5ML APOSOR19496-1ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Vzorec: C₁₈H₃₄O
Bod varu: 155 °C/0,5mmHg
Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056667
CAS číslo: 506-43-4
EINECS: 208-038-1