Tisk…
1-Propanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 0 CZK
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
1-Propanesulphonyl chloride 97%
1-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
Bod varu: 78…79 °C/15mmHg
Hustota: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007462
CAS číslo: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II