Cyanomethylenetributylphosphorane 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile, {[Tri(but-1-yl)]phosphoranylidene}acetonitrile
OR19490-1G
OR19490-5G
APOSOR19490-1GEA
4900
CZK
APOSOR19490-1G
APOSOR19490-5G
Cyanomethylenetributylphosphorane 94%
Cyanomethylenetributylphosphorane
Vzorec:
C₁₄H₂₈NP MW: 241,36 g/mol Bod varu: 359,8 °C Hustota: 0,921 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01321151 CAS číslo: 157141-27-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |