Tisk…
Cyanomethylenetributylphosphorane 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR19490-1G OR19490-5G
APOSOR19490-1GEA 4900 CZK
APOSOR19490-1G APOSOR19490-5G
Cyanomethylenetributylphosphorane 94%
Cyanomethylenetributylphosphorane
Vzorec: C₁₄H₂₈NP
Bod varu: 359,8 °C
Hustota: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321151
CAS číslo: 157141-27-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III