5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G
OR1949-5G
OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA
5690
CZK
APOSOR1949-25G
APOSOR1949-5G
APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 Bod varu: 103 °C/2.5mmHg Bod tání: 4 °C Hustota: 1.219 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003332 CAS číslo: 672-13-9 |