Tisk…
3,5-Dichlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 2980 CZK
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Dichlorotoluene
3,5-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 78…79 °C/9mmHg
Bod tání: 24…26 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035819
CAS číslo: 25186-47-4