2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR19485-25G
OR19485-5G
APOSOR19485-25GEA
3190
CZK
APOSOR19485-25G
APOSOR19485-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Vzorec:
C₁₀H₁₄BrN MW: 228,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052693 CAS číslo: 103273-01-4 |