Tisk…
5-Bromoisophthalic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19484-25G OR19484-100G
APOSOR19484-25GEA 1660 CZK
APOSOR19484-25G APOSOR19484-100G
5-Bromoisophthalic acid 97%
5-Bromoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Bod tání: 276…278 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152019
CAS číslo: 23351-91-9