4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-(Methoxymethyl)phenyl)acetic acid
OR19480-1G
OR19480-250MG
OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA
6850
CZK
APOSOR19480-1G
APOSOR19480-250MG
APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.21 g/mol Bod tání: 47…49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08060493 CAS číslo: 343880-24-0 |