2-Ethoxybenzoic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR19479-500G
APOSOR19479-500GEA
3770
CZK
APOSOR19479-500G
2-Ethoxybenzoic acid 98+%
2-Ethoxybenzoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 Bod varu: 174…176 °C/15mmHg Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1.173 Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002438 CAS číslo: 134-11-2 EINECS: 205-130-3 |