Tisk…
3,5-Dibromopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 1410 CZK
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopyridine 98%
3,5-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Bod varu: 222 °C
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014634
CAS číslo: 625-92-3
EINECS: 210-916-4