Tisk…
3-Bromoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 1490 CZK
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromoquinoline
3-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Bod varu: 274…276 °C
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006767
CAS číslo: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1