1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
OR1945-100G
OR1945-25G
OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA
2280
CZK
APOSOR1945-100G
APOSOR1945-25G
APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Vzorec:
C₃₄H₂₈FeP₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001422 CAS číslo: 12150-46-8 EINECS: 430-420-3 |