Cyclopropanemethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR1937-25G
OR1937-5G
APOSOR1937-25GEA
2280
CZK
APOSOR1937-25G
APOSOR1937-5G
Cyclopropanemethylamine 97%
Cyclopropanemethylamine
Vzorec:
C₄H₉N Bod varu: 84…85 °C Hustota: 0,82 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037147 CAS číslo: 2516-47-4 EINECS: 219-737-6 UN: 2733 ADR: 3+8,II |