Tisk…
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 622 CZK
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BClO₄
Bod tání: 174…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659874
CAS číslo: 603122-82-3