3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1931-1G
OR1931-25G
OR1931-5G
APOSOR1931-1GEA
900
CZK
APOSOR1931-1G
APOSOR1931-25G
APOSOR1931-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₅BO₃ Bod tání: 206…212 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02179463 CAS číslo: 850568-59-1 |