Tisk…
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1929-1G OR1929-25G OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA 622 CZK
APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₄
Bod tání: 236…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656268
CAS číslo: 136496-72-5