Tisk…
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1926-1G OR1926-250MG
APOSOR1926-1GEA 14880 CZK
APOSOR1926-1G APOSOR1926-250MG
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid 96%
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₉BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659856
CAS číslo: 850567-91-8