Tisk…
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 4070 CZK
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BNO₂
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01114668
CAS číslo: 191162-40-0