5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
OR1920-1G
OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA
2690
CZK
APOSOR1920-1G
APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BBrO₃ MW: 216.83 g/mol Bod tání: 196…200 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00093408 CAS číslo: 89598-97-0 |