6-Aminopicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1917-25G
OR1917-5G
OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA
2980
CZK
APOSOR1917-25G
APOSOR1917-5G
APOSOR1917-100G
6-Aminopicolinic acid 98%
6-Aminopicolinic acid
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233711 CAS číslo: 23628-31-1 |