Tisk…
5-Aminonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 3270 CZK
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
5-Aminonicotinic acid
5-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13
Bod tání: 293 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129116
CAS číslo: 24242-19-1